Läs mer
2-Chloro-4'-nitrobenzanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4'-nitrobenzanilide |
| CAS | 55501-45-6 |
| Molekylformel | C13 H9 Cl N2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-Nitrobenzanilide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(8-6-9)16(18)19/h1-8H,(H,15,17) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(4-nitrophenyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.68 |
| Formel vikt | 276.0302 |