missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-4'-nitrobenzanilide, TRC

Produktkod. 30364903
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364903 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC373820500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4'-nitrobenzanilide
CAS 55501-45-6
Molekylformel C13 H9 Cl N2 O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-Chloro-4-Nitrobenzanilide
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-4-2-1-3-11(12)13(17)15-9-5-7-10(8-6-9)16(18)19/h1-8H,(H,15,17)
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
IUPAC-namn 2-chloro-N-(4-nitrophenyl)benzamide
Molekylvikt (g/mol) 276.68
Formel vikt 276.0302
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.