Läs mer
2-Klor-4-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 10152660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10152660 500 g 500g
10060860 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10152660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109655000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 99-60-5 | C7H4ClNO4 | 201,57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-60-5
Molekylformel C7H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 201.57
MDL-nummer MFCD00007209
InChI-nyckel QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova, kyselina 2-chloro-4-nitrobenzoova czech, 2-chloro-4-nitrobenzoic, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid, 2-chloro-4-nitro benzoic acid, 2-chloro-4-nitrobenzoicacid, pubchem20257, acmc-209sde
PubChem CID 7448
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139,0 °C till 143,0 °C
Färg Grön till gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel ClC6H3(NO2)CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 404
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 c)
Formel vikt 201.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.