Läs mer
2-klor-4-nitrobensoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11378055
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378055 5 g 5g
11388055 50 g 50g
11398055 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11378055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08246.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7073-36-1 | C7H3Cl2NO3 | 220.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7073-36-1
Molekylformel C7H3Cl2NO3
Molekylvikt (g/mol) 220.01
MDL-nummer MFCD00051515
InChI-nyckel KTHNITVDTYAHFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81522
IUPAC-namn 2-klor-4-nitrobensoylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=C(C(Cl)=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Kokpunkt 165°C (20 mmHg)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 519794
Känslighet Moisture sensitive
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro-4-nitro, benzoyl chloride,2-chloro-4-nitro, acmc-209ofu, 2-chloro-4-nitro-benzoyl chloride
Formel vikt 220.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.