Läs mer
2-klor-4-nitroimidazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-nitroimidazole |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2ClN3O2/c4-3-5-1-2(6-3)7(8)9/h1H,(H,5,6) |
| Formel vikt | 146.9836 |