Läs mer
2-Chloro-4-nitrophenol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10264610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
50g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10264610 50 g Glass bottle 50g
1 options
Product Code. 10264610 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 109720500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrophenol
Namnnotering 96%
CAS 619-08-9
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106.0°C to 112.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4ClNO3
Linjär formel ClC6H3(NO2)OH
MDL-nummer MFCD00043910
Kvantitet 50 g
Beilstein 06, 240
Synonym 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
InChI-nyckel BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Molekylvikt (g/mol) 173.56
PubChem CID 12074
Formel vikt 173.56
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4-nitrophenol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.