Läs mer
2-Klor-4-nitrofenol, 97 %
Produktkod. 11447154
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447154 10 g 10g
11457154 50 g 50g
11467154 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21561.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 619-08-9 | C6H4ClNO3 | 173,552 g/mol
2-klor-4-nitrofenol, används ofta som byggstenar för färgämnen, plaster, sprängämnen. Det fungerar som ett katalytiskt medel, petrokemisk tillsats och används i organisk syntes. Den kan reagera med svavelsyradimetylester för att producera 2-klor-4-nitro-anisol. Denna reaktion kommer att behöva reagens K2CO3 och xylen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-klor-4-nitrofenol, används ofta som byggstenar för färgämnen, plaster, sprängämnen. Det fungerar som ett katalytiskt medel, petrokemisk tillsats och används i organisk syntes. Den kan reagera med svavelsyradimetylester för att producera 2-klor-4-nitro-anisol. Denna reaktion kommer att behöva reagens K2CO3 och xylen.
Löslighet Lite löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-08-9
Molekylformel C6H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 173.552
MDL-nummer MFCD00043910
InChI-nyckel BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
PubChem CID 12074
LEDER C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrophenol
Smältpunkt 108 °C till 112 °C
Odör Kännetecken
Kvantitet 10 g
Beilstein 2046372
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 173.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.