Läs mer
2-Kloro-4-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30350134
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30350134 25 g
1 options
Produktkod. 30350134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37413025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrophenol
CAS 619-08-9
Molekylformel C6 H4 Cl N O3
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Chloro-4-nitrophenol, NSC 1316, Nitrofungin
InChI formel InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
LEDER Oc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-kloro-4-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 173.55
Formel vikt 172.988