Läs mer
2-Kloro-4-nitrofenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-nitrophenol |
| CAS | 619-08-9 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-nitrophenol, NSC 1316, Nitrofungin |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-kloro-4-nitrofenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.55 |
| Formel vikt | 172.988 |