Läs mer
2-Chloro-4-nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside, TRC
Produktkod. 30367878
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30367878 10 mg
1 options
Produktkod. 30367878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59718510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside
CAS 103614-82-0
Molekylformel C14H17N2O8Cl
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17ClN2O8/c1-6(19)16-11-13(21)12(20)10(5-18)25-14(11)24-9-3-2-7(17(22)23)4-8(9)15/h2-4,10-14,18,20-21H,5H2,1H3,(H,16,19)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
LEDER CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-(2-chloro-4-nitrophenoxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 376.75
Formel vikt 376.0673