missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4-nitrophenyl Alpha-D-Maltotrioside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-nitrophenyl alpha-D-Maltotrioside |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 659.1464 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?