Läs mer
2-Klor-4-nitrofenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11323066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323066 5 g 5g
11313066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10898.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 23165-64-2 | C7H3ClN2O2S | 214,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23165-64-2
Molekylformel C7H3ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 214.62
MDL-nummer MFCD00041244
InChI-nyckel JSYNALWWKRNZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-chloro-4-nitrophenylisothiocyanate, benzene,2-chloro-1-isothiocyanato-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1cg9c, 2-chloranyl-1-isothiocyanato-4-nitro-benzene
PubChem CID 2757736
IUPAC-namn 2-klor-l-isotiocyanato-4-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 95 °C till 99 °C
Odör Irriterande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 2972987
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 214.63
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.