Läs mer
2-Klor-4-nitropyridin, 98 %
Produktkod. 11358646
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358646 5 g 5g
11348646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17699.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 23056-36-2 | C5H3ClN2O2 | 158,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23056-36-2
Molekylformel C5H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.54
MDL-nummer MFCD00661454
InChI-nyckel LIEPVGBDUYKPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-pyridine, 2-chlor-4-nitropyridin, pubchem9220, 2-chloro-4nitropyridine, 2chloro-4-nitropyridine, acmc-1ccv7, 2-chloro-4-nitro pyridine, ksc201q1f, 2-chloro-4-nitropyridine
PubChem CID 735152
IUPAC-namn 2-klor-4-nitropyridin
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitropyridine
Smältpunkt 50 °C till 54 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 120418
Formel vikt 158.54
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.