Läs mer
2-klor-4-nitrotoluen, 98 %
Produktkod. 11465557
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465557 25 g 25g
11475557 100 g 100g
11485557 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23542.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-86-8 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-86-8
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007210
InChI-nyckel LLYXJBROWQDVMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrotoluene, benzene, 2-chloro-1-methyl-4-nitro, o-chloro-p-nitrotoluol, toluene, 2-chloro-4-nitro, 3-chloro-4-methylnitrobenzene, 2-chlor-4-nitrotoluen, unii-9t26lnr6t8, 2-chloro-4-nitrotoluen czech, 2,4-chloronitrotoluene, 2-chloro-4-nitro-1-methylbenzene
PubChem CID 8491
IUPAC-namn 2-klor-l-metyl-4-nitrobensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrotoluene
Smältpunkt 62°C to 66°C
Kokpunkt 260°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3457
Beilstein 1817924
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.