Läs mer
2-Kloro-4-nitrotoluen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-nitrotoluene |
| CAS | 121-86-8 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Toluene, 2-chloro-4-nitro- (7CI,8CI), 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-Chloro-4-nitro-1-methylbenzene, 2-Chloro-4-nitrophenylmethane, 2-Chloro-4-nitrotoluene, 3-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene, 3-Chloro-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-chlorotoluene, NSC 60111 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1-metyl-4-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vikt | 171.0087 |