Läs mer
2-Kloro-4-nitrotoluen, TRC
Produktkod. 30363684
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30363684 25 g
1 options
Produktkod. 30363684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37488025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-nitrotoluene
CAS 121-86-8
Molekylformel C7 H6 Cl N O2
Kvantitet 25 g
Synonym Toluene, 2-chloro-4-nitro- (7CI,8CI), 2-Chloro-1-methyl-4-nitrobenzene, 1-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzene, 1-Methyl-2-chloro-4-nitrobenzene, 2-Chloro-4-nitro-1-methylbenzene, 2-Chloro-4-nitrophenylmethane, 2-Chloro-4-nitrotoluene, 3-Chloro-4-methyl-1-nitrobenzene, 3-Chloro-4-methylnitrobenzene, 4-Nitro-2-chlorotoluene, NSC 60111
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
LEDER Cc1ccc(cc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-kloro-1-metyl-4-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Formel vikt 171.0087