Läs mer
2-Chloro-4-piperazin-1-ylphenol Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-piperazin-1-ylphenol |
| CAS | 85474-76-6 |
| Molekylformel | C10 H13 Cl N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-(1-piperazinyl)phenol Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O/c11-9-7-8(1-2-10(9)14)13-5-3-12-4-6-13/h1-2,7,12,14H,3-6H2 |
| LEDER | Oc1ccc(cc1Cl)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-piperazin-1-ylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.68 |
| Formel vikt | 212.0716 |