Läs mer
2-Chloro-4-piperidinopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-piperidinopyrimidine |
| CAS | 5429-00-5 |
| Molekylformel | C9H12ClN3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12ClN3/c10-9-11-5-4-8(12-9)13-6-2-1-3-7-13/h4-5H,1-3,6-7H2 |
| LEDER | Clc1nccc(n1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.67 |
| Formel vikt | 197.072 |