Läs mer
(2-klor-4-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10767115
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10767115 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10092264 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10767115 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53609DA
Kemiska identifierare
CAS 100704-10-7
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD06858767
InChI-nyckel UDDVPFLXGOBESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridin-4-yl methanol, 2-chloropyridine-4-methanol, 2-chloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridine-4-yl-methanol, 2-chloro-pyridin-4-yl-methanol, 2-chloro-4-pyridinyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-4-hydroxymethylpyridine, 2-chloro-4-pyridinemethanol, 2-chloro-4-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 7062237
IUPAC-namn (2-klorpyridin-4-yl)metanol
LEDER C1=CN=C(C=C1CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Chloro-4-pyridinyl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 143.57
Procent renhet 95%