Läs mer
2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-(tert-pentyl)phenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 198.0811 |
| Procent renhet | >95% |