Läs mer
2-klor-4-tien-2-ylpyrimidin, Thermo Scientific™ , 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10694005
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694005 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10615305 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694005 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07890CB
Kemiska identifierare
CAS 83726-75-4
Molekylformel C8H5ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 196.652
MDL-nummer MFCD08690327
InChI-nyckel DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14117941
IUPAC-namn 2-klor-4-tiofen-2-ylpyrimidin
LEDER C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Formel vikt 196.66
Procent renhet 97%