Läs mer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 39885-50-2 |
| Molekylformel | C7H5ClF3N |
| MDL-nummer | MFCD00042563 |
| Kvantitet | 10 g |
| LEDER | C1=C(C(F)(F)F)C=CC(=C1Cl)N |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.57 |
| Procent renhet | 98% |