Läs mer
2-klor-4-(trifluormetyl)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10250495
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10250495 25 g 25g
10754013 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10250495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01287EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175205-54-6
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.05
MDL-nummer MFCD00052912
InChI-nyckel NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 2-klor-4-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid
Formel vikt 279.06
Procent renhet 97%