Läs mer
2-klor-4-(trifluormetyl)bensen-1-sulfonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2698048
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10754013 1 g 1g
10250495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10754013 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW01287DA
Kemiska identifierare
CAS 175205-54-6
Molekylformel C7H3Cl2F3O2S
Molekylvikt (g/mol) 279.05
MDL-nummer MFCD00052912
InChI-nyckel NJXDBSSSDPOAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenesulfonyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-chloro-4-trifluoromethyl, pubchem5104, acmc-1bwmt
PubChem CID 2736675
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-klor-4-(trifluormetyl)bensen-l-sulfonylklorid
Formel vikt 279.06
Procent renhet 97%