Läs mer
2-Klor-4-(trifluormetyl)bensenboronsyra, 96 %
Produktkod. 11324546
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324546 1 g 1g
11334546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324546 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20103.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 254993-59-4 | C7H5BClF3O2 | 224,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 254993-59-4
Molekylformel C7H5BClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.37
MDL-nummer MFCD02684337
InChI-nyckel JKSUCAFAUNSPLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenylboronicacid, 2-chloro-4-trifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl, 2-fluoro-4-iodophenylboronicacid
PubChem CID 2783251
IUPAC-namn [2-klor-4-(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 9263388
Formel vikt 224.38
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.