Läs mer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11431440
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431440 25 g 25g
11411440 1 g 1g
11421440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431440 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26894.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1813-33-8
Molekylformel C8H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 205.564
MDL-nummer MFCD00084939
InChI-nyckel GEHMLBFNZKJDQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-chloro-4-cyanobenzotrifluoride, 3-chloro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chlorobenzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4745, acmc-209eho, buttpark 9757-31, ksc494o6f
PubChem CID 2736476
IUPAC-namn 2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 82°C to 83°C (8mmHg)
Densitet 1.389
Kokpunkt 192°C to 193°C
Flampunkt >104°C (220°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.484
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 205.57
Procent renhet 98%