Läs mer
2-klor-4-(trifluormetyl)nikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11372389
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372389 1 g 1g
15467675 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372389 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27312.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590371-81-6
Molekylformel C7H3ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 225.55
MDL-nummer MFCD08458125
InChI-nyckel FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11770138
IUPAC-namn 2-klor-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Smältpunkt 158°C to 159°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.56
Procent renhet 97%