Läs mer
2-klor-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10048219
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10048219 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10048219 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00114DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 590371-81-6
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H3ClF3NO2
MDL-nummer MFCD08458125
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, acmc-1az7h, ksc269c2b, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid
InChI-nyckel FZIJHEOXLKCIRZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=C(C=CN=C1Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-klor-4-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 225.55
PubChem CID 11770138
Formel vikt 225.55
Procent renhet 97%