Läs mer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 98+%
Produktkod. 11332956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332956 1 g 1g
11352956 250 mg 250mg
11342956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11332956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10713.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81565-18-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81565-18-6
Molekylformel C6H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 181.54
MDL-nummer MFCD00042224
InChI-nyckel GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoro methylpyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2204, acmc-209plt, ksc449e5r, 2-chloro-4-trifluromethylpyridine, 2-chloro-4-trifluoro-methylpyridine
PubChem CID 144958
IUPAC-namn 2-klor-4-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Densitet 1.411
Kokpunkt 145°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 4246276
Formel vikt 181.55
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.