Läs mer
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| Formel vikt | 180.9906 |