Läs mer
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Produktkod. 15498078
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498078 1 g 1g
15408088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498078 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H61522.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 33034-67-2
Molekylformel C5H2ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 182.53
MDL-nummer MFCD00115111
InChI-nyckel FZRBTBCCMVNZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyrimidine, pubchem6907, acmc-209hxy, ksc222e4j, abbypharma ap-10-1130
PubChem CID 2773912
IUPAC-namn 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
LEDER C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kokpunkt 60°C (10 mmHg)
Flampunkt 49°C (120°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 182.53
Procent renhet 97%