Läs mer
2-Klor-4-(trifluormetyl)pyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 33034-67-2 |
| Molekylformel | C5 H2 Cl F3 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-2-1-3(11-4)5(7,8)9/h1-2H |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2-klor-4-(trifluormetyl)pyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.53 |
| Formel vikt | 181.9859 |