Läs mer
2-kloro-4H-1,3,2-bensodioxafosforin-4-one (90 %), TRC
Codice prodotto. 30364298
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Codice prodotto. Kvantitet
30364298 100 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30364298 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC365000100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one
CAS 5381-99-7
Molekylformel C7 H4 Cl O3 P
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H
LEDER ClP1OC(=O)c2ccccc2O1
IUPAC-namn 2-kloro-1,3,2-bensodioxafosfinin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 202.53
Formel vikt 201.9587
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.