Läs mer
2-kloro-4H-1,3,2-bensodioxafosforin-4-one (90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4H-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one |
| CAS | 5381-99-7 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl O3 P |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClO3P/c8-12-10-6-4-2-1-3-5(6)7(9)11-12/h1-4H |
| LEDER | ClP1OC(=O)c2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1,3,2-bensodioxafosfinin-4-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.53 |
| Formel vikt | 201.9587 |