Läs mer
2-klor-4H-1,3,2-bensodioxofosforin-4-on, 97 %
Produktkod. 11434547
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434547 25 g 25g
11424547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21086.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5381-99-7 | C7H4ClO3P | 202,53 g/mol
2-klor-4H-1,3,2-bensodioxafosforin-4-on är ett reagens som används vid fosforylering och fosfitylering av alkoholer och vid bildning av H-fosfonater. Det är också ett reaktivt cykliskt fosfitylerande reagens involverat i snabba kopplingshastigheter och hydrolytisk klyvning lättare jämfört med en acyklisk analog.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-kloro-4H-1,3,2-bensodioxafosforin-4-on är ett reagens som används vid fosforylering och fosfitylering av alkoholer och vid bildning av H-fosfonater. Det är också ett reaktivt cykliskt fosfitylerande reagens involverat i snabba kopplingshastigheter och hydrolytisk klyvning lättare jämfört med en acyklisk analog.
Löslighet Löslig i acetonitril, diklormetan
, tetrahydrofuron och dimetylformamid.
Noter
Ljus- och värmekänslig. Inkompatibel med vatten och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5381-99-7
Molekylformel C7H4ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 202.53
MDL-nummer MFCD00013353
InChI-nyckel BVOITXUNGDUXRW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro-4h-benzo d 1,3,2 dioxaphosphinin-4-one, van boom's reagent, 2-chloro-4h-1,2,3-benzodioxaphosphorin-4-one, 4h-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one, 2-chloro, salicylchlorophosphite, salicyl chlorophosphite, acmc-1an3b, 2-chloro-4h-1,3,2-benzodioxaphosphinin-4-one, salicylchlorophosphite; van boom's reagent
PubChem CID 237010
IUPAC-namn 2-klor-1,3,2-bensodioxafosfinin-4-on
LEDER ClP1OC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-4-one
Smältpunkt 36 °C till 40 °C
Kokpunkt 127 °C till 128 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i acetonitril, dikloretan, tetrahydrofuron och dimetylformamid.
Formel vikt 202.54
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.