Läs mer
2-Kloro-5-(1-klor-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobensofuranyl)-bensensulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30356957
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356957 500 mg
30349096 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30356957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364355500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68592-11-0
Molekylformel C14H7Cl3O4S
Molekylvikt (g/mol) 377.63
Synonym 3-Chloro-3-[4-chloro-3-(chlorosulfonyl)phenyl]-phthalide
IUPAC-namn 2-klor-5-(1-klor-3-oxo-2-bensofuran-1-yl)bensensulfonylklorid
LEDER O=C1OC(Cl)(C2=CC=C(Cl)C(=C2)S(=O)(=O)Cl)C=3C=CC=CC13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)-benzenesulfonyl Chloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H7Cl3O4S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(17,19)20)14(16)10-4-2-1-3-9(10)13(18)21-14/h1-7H
Formel vikt 375.9131