Läs mer
2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(1-ethoxy-3-oxoisoindolin-1-yl)benzenesulfonamide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClN2O4S/c1-2-23-16(12-6-4-3-5-11(12)15(20)19-16)10-7-8-13(17)14(9-10)24(18,21)22/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22) |
| Formel vikt | 366.0441 |