missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine |
| CAS | 185510-30-9 |
| Molekylformel | C10 H17 N7 O8 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N7O8S/c11-6-15-5-3(2-24-8(13)18)14-7(12)17-1-4(25-26(21,22)23)10(19,20)9(5,17)16-6/h3-5,19-20H,1-2H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)(H,21,22,23)/t3?,4-,5-,9+/m1/s1 |
| LEDER | NC(=O)OCC1N=C(N)N2C[C@@H](OS(=O)(=O)O)C(O)(O)[C@@]23NC(=N[C@H]13)N |
| IUPAC-namn | [(3aR,9R,10aS)-2,6-diamino-10,10-dihydroxy-9-sulfooxy-3a,4,8,9-tetrahydro-1H-pyrrolo[1,2-c]purin-4-yl]methyl carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.349 |
| Formel vikt | 395.086 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?