Läs mer
2-Chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-((thiophen-2-ylmethyl)amino)benzenesulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(2H-tetrazol-5-yl)-4-((thiophen-2-ylmethyl)amino)benzenesulfonamide |
| CAS | 27589-33-9 |
| Molekylformel | C12H11ClN6O2S2 |
| MDL-nummer | MFCD30541344 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=S(C1=CC(C2=NNN=N2)=C(NCC3=CC=CS3)C=C1Cl)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.84 |
| Procent renhet | 97% |