missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide |
| CAS | 4090-55-5 |
| Molekylformel | C5H10ClO3P |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,2-Dimethyltrimethylene Phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, Cyclic 2,2-dimethyl-1,3-propanediol phosphoryl Chloride, Cyclic 2,2-dimethyltrimethylene phosphorochloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)NCCN(CC)CC.Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinane 2-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.56 |
| Formel vikt | 184.0056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?