Läs mer
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide, TRC
Produktkod. 30360299
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
30360299 250 mg
1 options
Product Code. 30360299 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC292825250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
CAS 4090-55-5
Molekylformel C5H10ClO3P
Kvantitet 250 mg
Synonym 2,2-Dimethyltrimethylene Phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-Oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, Cyclic 2,2-dimethyl-1,3-propanediol phosphoryl Chloride, Cyclic 2,2-dimethyltrimethylene phosphorochloridate
InChI formel InChI=1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3
LEDER O=C(C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1)NCCN(CC)CC.Cl
IUPAC-namn 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ^{5}-dioxaphosphinane 2-oxide
Molekylvikt (g/mol) 184.56
Formel vikt 184.0056