Läs mer
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 97%, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Produktkod. 10736485 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10736485 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10736485 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427840500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
CAS 2428-06-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.2150g/mL, 1.215
Kokpunkt 46.0°C to 47.0°C (1.6 mmHg)
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometry)
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Molekylformel C5H10ClO2P
Brytningsindex 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD03093988
Kvantitet 50 mL
Synonym 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-chloro-5,5-dimethyl, phosphorochloridous acid, cyclic 2,2-dimethyltrimethylene ester, 2-chloro-5,5-dimethyl 1,3,2 dioxaphosphinane, 5,5-dimethyl-2-chloro-1,3,2-dioxaphosphorinane, 1,3,2-dioxaphosphorinane,2-chloro-5,5-dimethyl
InChI-nyckel RAOZVFGTRXLBTA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(C)COP(Cl)OC1
IUPAC-namn 2-chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane
Molekylvikt (g/mol) 168.56
PubChem CID 75508
Formel vikt 168.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.