Läs mer
2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, TRC
Produktkod. 30363289
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30363289 2 g
1 options
Produktkod. 30363289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3654402G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile
CAS 65176-93-4
Molekylformel C8H7ClN2
Kvantitet 2 g
Synonym 2-Chloro-3-cyano-5,6-dimethylpyridine
InChI formel InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-7(4-10)8(9)11-6(5)2/h3H,1-2H3
LEDER Cc1cc(C#N)c(Cl)nc1C
IUPAC-namn 2-chloro-5,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 166.61
Formel vikt 166.0298