missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5,6-dimethyl-3-pyridinecarbonitrile |
| CAS | 65176-93-4 |
| Molekylformel | C8H7ClN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-cyano-5,6-dimethylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-3-7(4-10)8(9)11-6(5)2/h3H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(C#N)c(Cl)nc1C |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.61 |
| Formel vikt | 166.0298 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?