Läs mer
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
| CAS | 70258-18-3 |
| Molekylformel | C6 H5 Cl2 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, (6-Chloro-3-pyridyl)methyl chloride, 2-Chloro-5-pyridylmethyl chloride, 2-Chloropyridin-5-ylmethyl chloride, 3-(Chloromethyl)-6-chloropyridine, 5-(Chloromethyl)-2-chloropyridine, 6-Chloro-3-(chloromethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,3H2 |
| LEDER | ClCc1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-(chloromethyl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vikt | 160.9799 |