Läs mer
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-chloromethylthiazole |
| CAS | 105827-91-6 |
| Molekylformel | C4 H3 Cl2 N S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-chloromethylthiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3Cl2NS/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,1H2 |
| LEDER | ClCc1cnc(Cl)s1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-(chloromethyl)-1,3-thiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.04 |
| Formel vikt | 166.9363 |