missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-5-chlorosulfonylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-5-chlorosulfonylbenzoic Acid |
| CAS | 137-64-4 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl2 O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2O4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(ccc1Cl)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-5-chlorosulfonylbenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.08 |
| Formel vikt | 253.9207 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?