Läs mer
2-Kloro-5-cyanopyridin, 97 %
Produktkod. 11460863
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460863 25 g 25g
11440863 1 g 1g
11450863 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460863 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13291.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 33252-28-7 | C6H3ClN2 | 138,554 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33252-28-7
Molekylformel C6H3ClN2
Molekylvikt (g/mol) 138.554
MDL-nummer MFCD00084941
InChI-nyckel ORIQLMBUPMABDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-cyanopyridine, 6-chloronicotinonitrile, 2-chloropyridine-5-carbonitrile, 6-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 6-chloronicotinitrile, 6-chloronicotinontrile, 6-chloro-nicotinonitrile, 2-chloro-5-cyano-pyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-chloro, 6-chloro nicotinonitrile
PubChem CID 5152094
IUPAC-namn 6-klorpyridin-3-karbonitril
LEDER C1=CC(=NC=C1C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-cyanopyridine
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Kokpunkt 105 °C till 107 °C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 113867
Formel vikt 138.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.