Läs mer
2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid, TRC
Produktkod. 30456895
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456895 100 mg
30454445 50 mg
30456961 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT776965100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37088-27-0
Molekylformel C9H10NO4SCl
Molekylvikt (g/mol) 263.7
IUPAC-namn 2-chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic acid
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 263.0019