Läs mer
2-Kloro-5-(dimetylsulfamoyl) bensoesyra, TRC
Produktkod. 30456961
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456961 500 mg
30456895 100 mg
30454445 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT776965500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37088-27-0
Molekylformel C9H10NO4SCl
Molekylvikt (g/mol) 263.7
IUPAC-namn 2-kloro-5-(dimetylsulfamoyl)bensoesyra
LEDER CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-5-(dimethylsulfamoyl)benzoic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO4S/c1-11(2)16(14,15)6-3-4-8(10)7(5-6)9(12)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)
Formel vikt 263.0019